Integrierte Suspensions-Kopfteile, Serie Versaflo™ S
Lieferant: 3M
S657 S333LG S333SG S533L S533S S133L S133S S757 S655E
111-1118EA 200 EUR
111-1118 111-1110 111-1111 111-1112 111-1113 111-1108 111-1109 111-1119 111-2348
Integrierte Suspensions-Kopfteile, Serie Versaflo™ S
Atemschutzmasken Atemschutz-Systeme
Die Leichthauben der 3M™ S-Serie bieten einen Kopf- und Gesichts- sowie Augenschutz gegen Flüssigkeitsspritzer und niedrige Energieeinwirkungen (Stufe F). Sie sind für Anwendungen geeignet, bei denen der gesamte Kopfaufsatz häufig ausgetauscht werden muss, z. B. bei der Herstellung von Pharmazeutika und bei Laborarbeiten. Alle Kopfteile können zusammen mit 3M Gebläse- und Druckluft-Atemschutzsystemen (z. B. Jupiter™ und Dustmaster™) eingesetzt werden.
  • Verbesserte Form und Sicht
  • Ausgezeichneter Luftstrom
  • Hoher Tragekomfort über einen langen Zeitraum dank lockerem Sitz
  • Nennschutzfaktor: 500
S-133: Einweg-Leichthaube ohne Hals- und Schulterabdeckung, kostengünstiges textiles Universalmaterial
S-333G: Graue Einweg-Leichthaube ohne Hals- und Schulterabdeckung, knisterfreies, robustes und fusselarmes Material, chemikalienbeständ und kratzfest, ideal für die chemische Industrie
S-533: Einweg-Leichthaube mit Hals- und Schulterabdeckung, knisterfreies, robustes und fusselarmes Material, chemikalienbeständ und kratzfest, ideal für die chemische Industrie
S-655: Premium-Leichthaube inkl. Kopfhalterung mit Hals- und Schulterabdeckung, austauschbarer Kapuze
S-657: Premium-Leichthaube inkl. Kopfhalterung mit doppelter Hals- und Schulterabdeckung (unter und über des Overalls) für besonders gute Abdichtung, austauschbarer Kapuze
S-757: Premium-Leichthaube inkl. Kopfhalterung mit doppelter Hals- und Schulterabdeckung (unter und über des Overalls) für besonders gute Abdichtung, Beschichtung zum Schutz bei Lackierungsarbeiten, austauschbarer Kapuze
S-333G: Grey headcover with increased chemical and scratch resistance, it is therefore suitable for applications in the chemical industry. The material is soft, quiet, durable and low-linting.
S-433: Headcover with hood made of a general-purpose, cost effective material. The headcover features increased chemical and scratch resistance.
S-533: Headcover with hood made of soft low-linting fabric that readily drapes over the user and provides additional neck and shoulder coverage. The headcover features increased chemical and scratch resistance.
S-655: Headcover with hood for general purpose applications. The knitted inner collar is shorter and thinner than previous models.
Standards: EN 166; erreicht die höchste Atemschutzklasse 12941 TH3 bei der Verwendung mit Atemschutzsystemen.
Bitte beachten *Einheitsgröße.