5-Brom-o-anisaldehyd 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Bromo-2-methoxybenzaldehyde, 5-Bromo-2-anisaldehyde
167520250 167520050 167521000
ACRO167520250EA 40.6 EUR
ACRO167520250 ACRO167520050 ACRO167521000
5-Brom-o-anisaldehyd 99%
5-Brom-o-anisaldehyd
Formel: C₈H₇BrO₂
Molecular Weight: 215.05 g/mol
Siedepunkt: 269
Schmelzpunkt: 115…118 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003347
CAS-Nummer: 25016-01-7
EINECS: 246-564-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to yellow to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 115 to 119 °C
GC ≥98.5 %