5-Brom-o-anisaldehyd ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Bromo-2-methoxybenzaldehyde, 5-Bromo-2-anisaldehyde
A19396.14 A19396.22 AB125716.0100
A19396.14EA 19.1 EUR
A19396.14 A19396.22 ABCRAB125716.0100
5-Brom-o-anisaldehyd ≥98%
5-Brom-o-anisaldehyd
Purity: 98+% CAS No.: 25016-01-7 Molecular Formula: C8H7BrO2 Formula Weight: 215.05 Melting Point: 114-118° Beilstein Reference: 508840
Formel: C₈H₇BrO₂
Molecular Weight: 215.05 g/mol
Siedepunkt: 269
Schmelzpunkt: 114…118 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003347
CAS-Nummer: 25016-01-7
EINECS: 246-564-3