5-Brom-o-anisaldehyd
Lieferant: MENAI
Synonyme:
5-Bromo-2-methoxybenzaldehyde, 5-Bromo-2-anisaldehyde
IP13.50
IP13.100
MENAIP13.50EA
0
EUR
MENAIP13.50
MENAIP13.100
5-Brom-o-anisaldehyd
5-Brom-o-anisaldehyd
Formel:
C₈H₇BrO₂ Molecular Weight: 215.05 g/mol Siedepunkt: 269 Schmelzpunkt: 117 |
MDL:
MFCD00003347 CAS-Nummer: 25016-01-7 EINECS: 246-564-3 |