VWR®, Ballonflaschen, weithalsig, HDPE
Lieferant: VWR Collection
216-0615EA 119 EUR
216-0615 216-0621 216-0622 216-0628 216-0629 216-0634 216-0635 216-0642
VWR®, Ballonflaschen, weithalsig, HDPE
Flaschen Ballons
HDPE.
  • Die Versatile Cap Verschlüsse bieten maximale Flexibilität dank austauschbarer Anschlüsse
  • Auch mit extra breitem Hals für einfaches Befüllen und Reinigen
  • Die Smart Barb Technologie bietet austauschbare Hahnoptionen
Die HDPE-Ballons von VWR® bieten ein komfortables System zur Handhabung von Flüssigkeiten, das speziell auf die Anforderungen der Endanwender zugeschnitten ist. Durch den ergonomisch geformten Ballonkörper in Verbindung mit den VWR® Versatile Cap Verschlüssen entsteht ein anwenderfreundlicher, leicht zu reinigender Ballon. Das verwendete starke Material ist kratzfester und bietet eine höhere chemische Beständigkeit als andere Ballons; somit sind dieseBallons ideal geeignet für die meisten Puffer und Reagenzien sowie für Pulver und Feststoffe. Die spezielle Form des Ballonkörpers ermöglicht dem Anwender einfaches Halten und Arbeiten beim Anheben, Befüllen und Ausgießen, und dank VWR® Versatile Cap Technologie stehen für den oberen Verschluss verschiedene austauschbare und auslaufsichere Anschlüsse zur Auswahl. Die Ballons besitzen Griffe oben und unten, eine leicht ablesbare Graduierung sowie eine in das Material eingearbeitete Flaschenkennzeichnung. Die VWR® HDPE-Ballons sind auch mit extra breitem Hals für einfacheres Befüllen und Reinigen erhältlich (20- und 40-Liter-Version).