5,6-Dibromvanillin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,3-Dibromo-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
B21140.03
B21140.06
B21140.14
B21140.03EA
32.9
EUR
B21140.03
B21140.06
B21140.14
5,6-Dibromvanillin ≥98%
5,6-Dibromvanillin
Purity: 98%
CAS No.: 2973-75-3
Molecular Formula: C8H6Br2O3
Formula Weight: 309.94
Melting Point: 213-217°
Beilstein Reference: 1968576
Formel:
C₈H₆Br₂O₃ Molecular Weight: 309,94 g/mol Schmelzpunkt: 213…217 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016978 CAS-Nummer: 2973-75-3 |