3,5-Dibromsalicylaldehyd ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A13729.09
A13729.18
A13729.09EA
66.9
EUR
A13729.09
A13729.18
3,5-Dibromsalicylaldehyd ≥98%
3,5-Dibromsalicylaldehyd
Purity: 98%
CAS No.: 90-59-5
Molecular Formula: C7H4Br2O2
Formula Weight: 279.93
Melting Point: 81-84°
Beilstein Reference: 1424739
Merck Reference: 14,3027
MDL No.: MFCD00003318
Formel:
C₇H₄Br₂O₂ Siedepunkt: 261 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 81…84 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003318 CAS-Nummer: 90-59-5 EINECS: 202-003-4 Merck Index: 14,3027 |