3,5-Dibrom-4-hydroxybenzaldehyd
Lieferant: CHEMPUR
Achtung
Synonyme: 4-Carbaldehyd-2,6-dibromphenol
RH00089.250 RH00089.1
CHMPRH00089.250EA 0 EUR
CHMPRH00089.250 MAYBRH00089.1
3,5-Dibrom-4-hydroxybenzaldehyd
3,5-Dibrom-4-hydroxybenzaldehyd
Formel: C₇H₄Br₂O₂
Molecular Weight: 279,92 g/mol
MDL: MFCD00016980
CAS-Nummer: 2973-77-5
EINECS: 221-017-1