2-Brombenzonitril ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: o-Bromobenzonitrile
A10679.06 A10679.14 A10679.22
A10679.06EA 38.7 EUR
A10679.06 A10679.14 A10679.22
2-Brombenzonitril ≥99%
2-Brombenzonitril
Purity: 99% CAS No.: 2042-37-7 Molecular Formula: C7H4BrN Formula Weight: 182.03 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 53-56° Boiling Point: 251-253° Beilstein Reference: 2042185 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001772
Formel: C₇H₄BrN
Molecular Weight: 182,02 g/mol
Siedepunkt: 251…253 °C
Schmelzpunkt: 53…56 °C
Dichte: 1,496
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001772
CAS-Nummer: 2042-37-7
EINECS: 218-045-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III