3-Brombenzonitril ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
m-Bromobenzonitrile
A13317.09
A13317.18
A13317.30
A13317.09EA
49.2
EUR
A13317.09
A13317.18
A13317.30
3-Brombenzonitril ≥99%
3-Brombenzonitril
Purity: 99%
CAS No.: 6952-59-6
Molecular Formula: C7H4BrN
Formula Weight: 182.03
Flash Point: 113°(235°F)
Melting Point: 37-41°
Boiling Point: 224-226°
Beilstein Reference: 1858942
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001796
Formel:
C₇H₄BrN Molecular Weight: 182,02 g/mol Siedepunkt: 224…226 °C Schmelzpunkt: 37…41 °C Dichte: 1,562 Flammpunkt: 113 °C (235 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001796 CAS-Nummer: 6952-59-6 EINECS: 230-127-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |