4-Brombenzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: p-Bromobenzonitrile
002988-25G 002988-100G
FLUO002988-25GEA 36.9 EUR
FLUO002988-25G FLUO002988-100G
4-Brombenzonitril
4-Brombenzonitril
Formel: C₇H₄BrN
Molecular Weight: 182.02 g/mol
Siedepunkt: 236
Schmelzpunkt: ∼90 °C
Dichte: 1.562 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 130
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001811
CAS-Nummer: 623-00-7
EINECS: 210-764-9
UN: 3439
ADR: 6.1 III