2-Brombenzoesäure
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: o-Bromobenzoic Acid
SB01606.1 SB01606.10 SB01606.50
MAYBSB01606.1EA 0 EUR
MAYBSB01606.1 MAYBSB01606.10 MAYBSB01606.50
2-Brombenzoesäure
2-Brombenzoesäure
Formel: C₇H₅BrO₂
Molecular Weight: 201,02 g/mol
Siedepunkt: 296 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 144…147 °C
Dichte: 1,929 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002402
CAS-Nummer: 88-65-3
EINECS: 201-848-6