Einkanalpipetten, mechanisch, fixes/variables Volumen, labopette®
Lieferant: HIRSCHMANN
9475400 9475506 9475401 9475404 9475405 9475406 9475407 9475408 9475409 9475501 9475502 9475503 9475505 9475507 9475508 9475509 9475510 9475511 9475512 9475513 9475504
HIRS9475400EA 416 EUR
HIRS9475400 HIRS9475506 HIRS9475401 HIRS9475404 HIRS9475405 HIRS9475406 HIRS9475407 HIRS9475408 HIRS9475409 HIRS9475501 HIRS9475502 HIRS9475503 HIRS9475505 HIRS9475507 HIRS9475508 HIRS9475509 HIRS9475510 HIRS9475511 HIRS9475512 HIRS9475513 HIRS9475504
Einkanalpipetten, mechanisch, fixes/variables Volumen, labopette®
Pipetten Mikropipetten
Die verlässliche labopette® Pipette verfügt über herausragende ergonomische Besonderheiten bis ins kleinste Detail. Der gesamte Arbeitsprozess ist optimiert und garantiert ermüdungsfreie Arbeit und weniger Belastung der Gelenke.
  • Volumenverstellung mit digitaler Sperrfunktion
  • Mit Spitzenabwurf und Kalibriermöglichkeit
  • Gute Spitzenabdichtung und Sicherheitsfilter zur Vermeidung von Kontaminationen
  • Trigger-Griff sorgt für einen festen, aber entspannten Halt beim Pipettieren
  • Ergonomisches Design des Griffs bietet einen bequemen Halt für große und kleine Hände, Rechts- und Linkshänder und Hände mit oder ohne Handschuhe
  • Effektive Wärmedämmung des Geräteinnenraums verhindert, dass die Handwärme in das Innere des Gerätes eindringt
  • Vollständig autoklavierbar ohne Auseinandernehmen
Lieferumfang: Wird mit Kalibrierwerkzeug, Pipettenhalter, individueller Seriennummer und Kalibrierzertifikat geliefert.