3-Brombenzoesäure 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: m-Bromobenzoic Acid
181350250 181350050 181351000
ACRO181350250EA 41.1 EUR
ACRO181350250 ACRO181350050 ACRO181351000
3-Brombenzoesäure 99%
3-Brombenzoesäure
Formel: C₇H₅BrO₂
Molecular Weight: 201,02 g/mol
Siedepunkt: 308 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 154…158 °C
Dichte: 1,845 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002487
CAS-Nummer: 585-76-2
EINECS: 209-562-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 154 to 158 °C
HPLC ≥98.5 %