4-Brombenzoesäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: p-Bromobenzoic Acid
148700250 148701000 148705000
ACRO148700250EA 39.7 EUR
ACRO148700250 ACRO148701000 ACRO148705000
4-Brombenzoesäure 97%
4-Brombenzoesäure
Formel: C₇H₅BrO₂
Molecular Weight: 201,02 g/mol
Siedepunkt: 300 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 251…256 °C
Dichte: 1,894 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002529
CAS-Nummer: 586-76-5
EINECS: 209-581-7
Merck Index: 13,01392
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 251 to 257 °C
HPLC ≥96.0 %