3,5-Dibromanthranilsäure
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Amino-3,5-dibromobenzoicacid, 2-Amino-3,5-dibromobenzoic acid
BTB01924.1 BTB01924EA
MAYBBTB01924.1EA 0 EUR
MAYBBTB01924.1 MAYBBTB01924EA
3,5-Dibromanthranilsäure
3,5-Dibromanthranilsäure
Formel: C₇H₅Br₂NO₂
Molecular Weight: 294,93 g/mol
MDL: MFCD00017087
CAS-Nummer: 609-85-8