5-Bromanthranilsäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Amino-5-bromobenzoic acid
305620050
305620250
ACRO305620050EA
41.9
EUR
ACRO305620050
ACRO305620250
5-Bromanthranilsäure 97%
5-Bromanthranilsäure
Formel:
C₇H₆BrNO₂ Molecular Weight: 216.03 g/mol Siedepunkt: 342 Schmelzpunkt: 218…220 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007823 CAS-Nummer: 5794-88-7 EINECS: 227-338-3 Merck Index: 13,01389 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...