5-Bromanthranilsäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Amino-5-bromobenzoic acid
A11915.22 A11915.06 A11915.14
A11915.22EA 434 EUR
A11915.22 A11915.06 A11915.14
5-Bromanthranilsäure 98%
5-Bromanthranilsäure
Purity: 98% CAS No.: 5794-88-7 Molecular Formula: C7H6BrNO2 Formula Weight: 216.03 Melting Point: ca 215° dec. Beilstein Reference: 639028 Merck Reference: 14,1405 MDL No.: MFCD00007823
Formel: C₇H₆BrNO₂
Molecular Weight: 216,03 g/mol
Siedepunkt: 342 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼215 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007823
CAS-Nummer: 5794-88-7
EINECS: 227-338-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,1405