5-Bromanthranilsäure

Lieferant: CHEMPUR
Achtung

Synonyme: 2-Amino-5-bromobenzoic acid

BTB00503.250 BTB00503.1
CHMPBTB00503.250EA 0 EUR
CHMPBTB00503.250 MAYBBTB00503.1
5-Bromanthranilsäure
5-Bromanthranilsäure
Formel: C₇H₆BrNO₂
Molecular Weight: 216,03 g/mol
Siedepunkt: 342 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 218…219 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007823
CAS-Nummer: 5794-88-7
EINECS: 227-338-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01389

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR