5-Bromanthranilsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 2-Amino-5-bromobenzoic acid
018242-10G 018242-100G 018242-25G
FLUO018242-10GEA 0 EUR
FLUO018242-10G FLUO018242-100G FLUO018242-25G
5-Bromanthranilsäure
5-Bromanthranilsäure
Formel: C₇H₆BrNO₂
Molecular Weight: 216.03 g/mol
Siedepunkt: 342
Schmelzpunkt: 218…219 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007823
CAS-Nummer: 5794-88-7
EINECS: 227-338-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,01389