2-Brom-5-nitrobenzoesäure

Lieferant: CHEMPUR
Achtung

RJC01300.250 RJC01300.1
CHMPRJC01300.250EA 0 EUR
CHMPRJC01300.250 MAYBRJC01300.1
2-Brom-5-nitrobenzoesäure
2-Bromo-5-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrNO₄
Molecular Weight: 246,02 g/mol
Siedepunkt: 371 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 178…180 °C
MDL: MFCD00134558
CAS-Nummer: 943-14-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR