2-Brom-5-methoxybenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A12261.18 A12261.09 A12261.30
A12261.18EA 154 EUR
A12261.18 A12261.09 A12261.30
2-Brom-5-methoxybenzoesäure ≥98%
2-Bromo-5-methoxybenzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 22921-68-2 Molecular Formula: C8H7BrO3 Formula Weight: 231.05 Odour: Odourless Melting Point: 156-160° Beilstein Reference: 639763 MDL No.: MFCD00020214
Formel: C₈H₇BrO₃
Schmelzpunkt: 156…160 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00020214
CAS-Nummer: 22921-68-2
EINECS: 245-329-2