2-Brom-5-methoxybenzoesäure
Lieferant: Thermo Scientific
SB00527.1 SB00527.10 SB00527.50
MAYBSB00527.1EA 0 EUR
MAYBSB00527.1 MAYBSB00527.10 MAYBSB00527.50
2-Brom-5-methoxybenzoesäure
2-Bromo-5-methoxybenzoic acid
Formel: C₈H₇BrO₃
Molecular Weight: 231,05 g/mol
MDL: MFCD00020214
CAS-Nummer: 22921-68-2
EINECS: 245-329-2