3-Brom-4-methoxybenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A12653.06 A12653.14
A12653.06EA 74.4 EUR
A12653.06 A12653.14
3-Brom-4-methoxybenzoesäure ≥98%
3-Bromo-4-methoxybenzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 99-58-1 Molecular Formula: C8H7BrO3 Formula Weight: 231.05 Odour: Odourless Melting Point: 217-222° Beilstein Reference: 2087585 MDL No.: MFCD00020295
Formel: C₈H₇BrO₃
Molecular Weight: 231,05 g/mol
Schmelzpunkt: 217…222 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00020295
CAS-Nummer: 99-58-1
EINECS: 202-768-4