3,5-Dibrom-4-hydroxybenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A18361.14
A18361.22
A18361.14EA
59.5
EUR
A18361.14
A18361.22
3,5-Dibrom-4-hydroxybenzoesäure ≥98%
3,5-Dibromo-4-hydroxybenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 3337-62-0
Molecular Formula: C7H4Br2O3
Formula Weight: 295.93
Melting Point: 269-273°
Beilstein Reference: 2416147
Formel:
C₇H₄Br₂O₃ Molecular Weight: 295.91 g/mol Siedepunkt: 365 Schmelzpunkt: 269…273 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002548 CAS-Nummer: 3337-62-0 EINECS: 222-075-0 |