3-Hydroxy-2,4,6-tribrombenzoesäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,4,6-Tribromo-3-hydroxybenzoic acid
334890050
334890250
ACRO334890050EA
81.4
EUR
ACRO334890050
ACRO334890250
3-Hydroxy-2,4,6-tribrombenzoesäure 97%
3-Hydroxy-2,4,6-tribromobenzoic acid
Formel:
C₇H₃Br₃O₃ Molecular Weight: 374.81 g/mol Siedepunkt: 396 Schmelzpunkt: 144…149 °C |
MDL:
MFCD00055557 CAS-Nummer: 14348-40-4 UN: 2811 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 144 to 149 °C |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |