3-Hydroxy-2,4,6-tribrombenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,4,6-Tribromo-3-hydroxybenzoic acid
B23790.06 B23790.14
B23790.06EA 70.3 EUR
B23790.06 B23790.14
3-Hydroxy-2,4,6-tribrombenzoesäure ≥98%
3-Hydroxy-2,4,6-tribromobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 14348-40-4 Molecular Formula: C7H3Br3O3 Formula Weight: 374.81 Melting Point: 144-149° Beilstein Reference: 2844497
Formel: C₇H₃Br₃O₃
Molecular Weight: 374.81 g/mol
Siedepunkt: 396
Schmelzpunkt: 144…149 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00055557
CAS-Nummer: 14348-40-4