4-Brom-3,5-dihydroxybenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A18914.14 A18914.22
A18914.14EA 53.3 EUR
A18914.14 A18914.22
4-Brom-3,5-dihydroxybenzoesäure ≥98%
4-Bromo-3,5-dihydroxybenzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 16534-12-6 Molecular Formula: C7H5BrO4 Formula Weight: 233.02 Melting Point: 268-272° Beilstein Reference: 2368265
Formel: C₇H₅BrO₄
Molecular Weight: 233,02 g/mol
Schmelzpunkt: 268…272 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002513
CAS-Nummer: 16534-12-6
EINECS: 240-606-4