1-Brom-2,3-dichlorbenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,3-Dichlorobromobenzene
B21904.14
B21904.22
B21904.14EA
40.9
EUR
B21904.14
B21904.22
1-Brom-2,3-dichlorbenzol ≥98%
1-Brom-2,3-dichlorbenzol
Purity: 98%
CAS No.: 56961-77-4
Molecular Formula: C6H3BrCl2
Formula Weight: 225.91
Melting Point: 56-60°
Boiling Point: 243°
MDL No.: MFCD00000536
Formel:
C₆H₃BrCl₂ Molecular Weight: 225,9 g/mol Siedepunkt: 243 °C Schmelzpunkt: 56…60 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000536 CAS-Nummer: 56961-77-4 EINECS: 260-476-2 |