1-Brom-2,4-dichlorbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 2,4-Dichlorobromobenzene
018266-5G 018266-10G
FLUO018266-5GEA 0 EUR
FLUO018266-5G FLUO018266-10G
1-Brom-2,4-dichlorbenzol
1-Brom-2,4-dichlorbenzol
Formel: C₆H₃BrCl₂
Molecular Weight: 225,9 g/mol
MDL: MFCD00018333
CAS-Nummer: 1193-72-2
EINECS: 214-778-6