2-Brom-1,4-dichlorbenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Bromo-2,5-dichlorobenzene
A12056.06 A12056.14
A12056.06EA 32 EUR
A12056.06 A12056.14
2-Brom-1,4-dichlorbenzol ≥98%
2-Brom-1,4-dichlorbenzol
Purity: 98% CAS No.: 1435-50-3 Molecular Formula: C6H3BrCl2 Formula Weight: 225.91 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 32-36° Boiling Point: 118-120°/20mm Beilstein Reference: 1934815 MDL No.: MFCD00018505
Formel: C₆H₃BrCl₂
Molecular Weight: 225.9 g/mol
Siedepunkt: 118…120 °C (20 mmHg)
Schmelzpunkt: 32…36 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00018505
CAS-Nummer: 1435-50-3
EINECS: 215-859-9
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable