1-Brom-2-chlorbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 2-Bromochlorobenzene
001103-100G 001103-250G
FLUO001103-100GEA 47.3 EUR
FLUO001103-100G FLUO001103-250G
1-Brom-2-chlorbenzol
1-Brom-2-chlorbenzol
Formel: C₆H₄BrCl
Molecular Weight: 191,45 g/mol
Siedepunkt: 204 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –12,1 °C
Dichte: 1,65 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000532
CAS-Nummer: 694-80-4
EINECS: 211-775-1