4-Brom-1,2-dichlorbenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Bromo-3,4-dichlorobenzene
A10314.06
A10314.14
A10314.22
A10314.06EA
24.4
EUR
A10314.06
A10314.14
A10314.22
4-Brom-1,2-dichlorbenzol ≥98%
4-Brom-1,2-dichlorbenzol
Purity: 98+%
CAS No.: 18282-59-2
Molecular Formula: C6H3BrCl2
Formula Weight: 225.91
Flash Point: 87°(188°F)
Melting Point: 22-25°
Boiling Point: 140-142°/30mm
Beilstein Reference: 1635735
MDL No.: MFCD00040849
Formel:
C₆H₃BrCl₂ Molecular Weight: 225,9 g/mol Siedepunkt: 140…142 °C (30 mmHg) Schmelzpunkt: 22…25 °C Dichte: 1,781 Flammpunkt: 87 °C (188 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00040849 CAS-Nummer: 18282-59-2 EINECS: 242-160-6 |