4-Brom-1,2-dichlorbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 1-Bromo-3,4-dichlorobenzene
001114-25G 001114-100G
FLUO001114-25GEA 36.9 EUR
FLUO001114-25G FLUO001114-100G
4-Brom-1,2-dichlorbenzol
4-Brom-1,2-dichlorbenzol
Formel: C₆H₃BrCl₂
Molecular Weight: 225,9 g/mol
Siedepunkt: 140 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 24,5 °C
Dichte: 1,781 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00040849
CAS-Nummer: 18282-59-2
EINECS: 242-160-6