1-Brom-3-chlorbenzol 99%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 3-Bromochlorobenzene

154200250 154201000
ACRO154200250EA 26.2 EUR
ACRO154200250 ACRO154201000
1-Brom-3-chlorbenzol 99%
1-Brom-3-chlorbenzol
Formel: C₆H₄BrCl
Molecular Weight: 191,45 g/mol
Siedepunkt: 196 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –21,5 °C
Dichte: 1,63 g/cm³
Flammpunkt: 80 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000568
CAS-Nummer: 108-37-2
EINECS: 203-575-8

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5760 to 1.5780 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR