1-Brom-3-chlorbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 3-Bromochlorobenzene
001104-100G 001104-500G
FLUO001104-100GEA 72.9 EUR
FLUO001104-100G FLUO001104-500G
1-Brom-3-chlorbenzol
1-Brom-3-chlorbenzol
Formel: C₆H₄BrCl
Molecular Weight: 191,45 g/mol
Siedepunkt: 196 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –21,2 °C
Dichte: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000568
CAS-Nummer: 108-37-2
EINECS: 203-575-8