3-Brom-5-chlor-2-hydroxybenzaldehyd ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Bromo-5-chlorosalicylaldehyde
A13449.06
A13449.14
A13449.06EA
47.2
EUR
A13449.06
A13449.14
3-Brom-5-chlor-2-hydroxybenzaldehyd ≥97%
3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 19652-32-5
Molecular Formula: C7H4BrClO2
Formula Weight: 235.47
Melting Point: 84-88°
Beilstein Reference: 2362159
Formel:
C₇H₄BrClO₂ Molecular Weight: 235,46 g/mol Schmelzpunkt: 84…88 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00051690 CAS-Nummer: 19652-32-5 |