2-Brom-5-chlorbenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
018255-1G 018255-5G 018255-25G
FLUO018255-1GEA 31.1 EUR
FLUO018255-1G FLUO018255-5G FLUO018255-25G
2-Brom-5-chlorbenzoesäure
2-Bromo-5-chlorobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrClO₂
MDL: MFCD00013982
CAS-Nummer: 21739-93-5
EINECS: 244-559-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III