5-Brom-2-chlorbenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A12218.09 A12218.18 A12218.30
A12218.09EA 29.1 EUR
A12218.09 A12218.18 A12218.30
5-Brom-2-chlorbenzoesäure ≥98%
5-Brom-2-chlorbenzoesäure
Purity: 98+% CAS No.: 21739-92-4 Molecular Formula: C7H4BrClO2 Formula Weight: 235.47 Odour: Odourless Melting Point: 157-162° Beilstein Reference: 2691432 MDL No.: MFCD00002415
Formel: C₇H₄BrClO₂
Molecular Weight: 235,46 g/mol
Siedepunkt: 316 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 157…162 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002415
CAS-Nummer: 21739-92-4
EINECS: 244-558-5