1-Brom-3-chlor-4-fluorbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 4-Bromo-2-chloro-1-fluorobenzene, 4-Bromo-2-chlorofluorobenzene
002876-100G 002876-250G
FLUO002876-100GEA 45.9 EUR
FLUO002876-100G FLUO002876-250G
1-Brom-3-chlor-4-fluorbenzol
1-Brom-3-chlor-4-fluorbenzol
Formel: C₆H₃BrClF
Molecular Weight: 209.44 g/mol
Siedepunkt: 92 °C (35 mmHg)
Dichte: 1.72 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00051794
CAS-Nummer: 60811-21-4
EINECS: 405-580-2
UN: 3082
ADR: 9 III