1-Brom-4-chlor-2-fluorbenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A19570.06 A19570.14
A19570.06EA 20.6 EUR
A19570.06 A19570.14
1-Brom-4-chlor-2-fluorbenzol ≥98%
1-Brom-4-chlor-2-fluorbenzol
Purity: 98% CAS No.: 1996-29-8 Molecular Formula: C6H3BrClF Formula Weight: 209.45 Flash Point: 92°(197°F) Refractive Index: 1.5540 Boiling Point: 70-72°/11mm Beilstein Reference: 2081083 MDL No.: MFCD00079708
Formel: C₆H₃BrClF
Siedepunkt: 70…72 °C (11 mmHg)
Dichte: 1,678
Flammpunkt: 92 °C (197 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00079708
CAS-Nummer: 1996-29-8