4-Brom-2-chloranilin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
167480100 167480500
ACRO167480100EA 40.9 EUR
ACRO167480100 ACRO167480500
4-Brom-2-chloranilin 99%
4-Brom-2-chloranilin
Formel: C₆H₅BrClN
Molecular Weight: 206.47 g/mol
Siedepunkt: 264
Schmelzpunkt: 67…70 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007660
CAS-Nummer: 38762-41-3
EINECS: 254-118-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 70 °C
GC ≥98.5 %