Zubehör für Vakuumfiltrationsgeräte, Whatman™
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
10464103 10471101 10471700 10477600 10477601
WHAT10464103EA 124 EUR
WHAT10464103 514-0373 514-0684 514-0121 514-0122
Zubehör für Vakuumfiltrationsgeräte, Whatman™
Verteiler
Vakuum- und Druckpumpe: Für die Verwendung in den Bereichen mikrobiologische Qualitätskontrolle, Analysen, Medizin und Fertigungstechnologie. Die Pumpe wird zum Transport von Gasen, für Probenahmen (sogar Flüssigkeiten in einem Vakuum) und zum Auspumpen von Behältern eingesetzt.
  • AC-Modelle
  • Kontaminationsfreier Transport von Luft, Gasen und Dampf
  • Extrem leiser und gleichmäßiger Betrieb
  • Ausgestattet mit Thermoschalter und Sicherung
  • Ölfreie Membranpumpe
  • Förderleistung m³/h: 3,6 L/min; Vakuum: <100 mbar absolut; Druck: 4 bar; Gewicht: 11 kg
Witt'scher Topf: Zur Filtratsammlung in einem eingesetzten Behälter. Flasche aus Borosilikatglas, 100×160 mm, mit austauschbarem rundem Deckel und seitlicher Schlaucholive für Vakuumschläuche mit 8 mm Innendurchmesser.