4-Brom-2-chloranilin
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
003692-25G 003692-100G 003692-10G
FLUO003692-25GEA 45.9 EUR
FLUO003692-25G FLUO003692-100G FLUO003692-10G
4-Brom-2-chloranilin
4-Brom-2-chloranilin
Formel: C₆H₅BrClN
Molecular Weight: 206.47 g/mol
Siedepunkt: 264
Schmelzpunkt: 71
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007660
CAS-Nummer: 38762-41-3
EINECS: 254-118-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III