Tisch-Ansaugsystem: VACUSIP
Lieferant: Integra
159000 159010
181-0276EA 965 EUR
181-0276 181-0275
Tisch-Ansaugsystem: VACUSIP
Pumpen Vakuum-Absaugsysteme
Im Labor müssen täglich kleine Flüssigkeitsmengen entsorgt werden. Dazu gehört beispielsweise das Entfernen von Flüssigkeitsüberständen aus Reaktionsgefäßen, die Aspiration von Überstandmedien nach Zentrifugierungsschritten, das Entfernen von Waschlösungen aus Mikrotiterplatten und vieles mehr. Bislang werden dazu oftmals selbst hergestellte Systeme aus einer Auffangflasche, einem einfachen Absaugmechanismus und einer externen Vakuumquelle verwendet.
  • Kleines und kompaktes System, das auf jedem Labortisch Platz findet
  • Bei der akkubetriebenen VACUSIP Version ist keine zur Verlegung von Kabeln im Werkbankabzug erforderlich; zudem größere Mobilität
  • Die leise integrierte Pumpe stoppt automatisch, wenn das Vakuum aufgebaut ist. Das minimiert die Betriebszeit der Pumpe
  • Schneller Austausch der Abfallflasche dank Schraubverschluss
  • Hydrophober Filter verhindert das Eindringen von Aerosolen und Flüssigkeiten in das System
  • Keine weiteren Geräte notwendig; wartungsfrei
  • Leicht dekontaminierbar: Alle Teile, die mit Flüssigkeiten in Kontakt kommen, sind autoklavierbar
VACUSIP ist eine gebrauchsfertige Lösung für die Vielzahl von Aufgaben im Labor, bei denen flüssige Abfälle anfallen. Das System enthält eine zuverlässige, geräuscharme Pumpe, die den Betrieb unabhängig von einer externen Vakuumquelle ermöglicht. VACUSIP ist auch mit wiederaufladbarem Akku für noch mehr Flexibilität erhältlich. Der einzigartige Handoperator ermöglicht eine präzise Regulierung der Ansaugleistung und ist für eine Vielzahl von Adaptern geeignet.
Die 0,5 L Glasflasche ist schnell austauschbar. Alle Komponenten, die mit Flüssigkeiten in Kontakt kommen, sind autoklavierbar. Wenn die Inaktivierung des flüssigen Abfalls extern stattfindet, kann eine Einwegflasche verwendet werden.
Lieferumfang: Das System umfasst 1 Flasche aus Borosilikatglas (500 ml) mit Deckel GL 45, 1 Silikon-Handoperator (inkl. 1- und 8-Kanal-Edelstahlnadeln sowie ein 1-Kanal-Adapter für Einwegnadeln/GRIPTIPS), 1,2 m langer Silikonschlauch, 1 hydrophober Filter 0,45 µm und Netzadapter.