4-Brom-3-chloranilin 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L03268.09 L03268.18
L03268.09EA 71 EUR
L03268.09 L03268.18
4-Brom-3-chloranilin 96%
4-Brom-3-chloranilin
Purity: 96% CAS No.: 21402-26-6 Molecular Formula: C6H5BrClN Formula Weight: 206.47 Odour: Characteristic Melting Point: 61-66° Beilstein Reference: 1210160 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00041311
Formel: C₆H₅BrClN
Molecular Weight: 206.47 g/mol
Siedepunkt: 264
Schmelzpunkt: 61…66 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041311
CAS-Nummer: 21402-26-6
EINECS: 244-370-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III