4-Brom-3-chloranilin
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
003693-25G 003693.5G 003693-1G 003693-100G
FLUO003693-25GEA 55.4 EUR
FLUO003693-25G FLUO003693.5G FLUO003693-1G FLUO003693-100G
4-Brom-3-chloranilin
4-Brom-3-chloranilin
Formel: C₆H₅BrClN
Molecular Weight: 206.47 g/mol
Siedepunkt: 264
Schmelzpunkt: 67…68 °C
MDL: MFCD00041311
CAS-Nummer: 21402-26-6
EINECS: 244-370-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III