1-Brom-4-chlor-2-nitrobenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
A12635.06 A12635.14 A12635.22
A12635.06EA 26.7 EUR
A12635.06 A12635.14 A12635.22
1-Brom-4-chlor-2-nitrobenzol ≥98%
1-Brom-4-chlor-2-nitrobenzol
Purity: 98% CAS No.: 41513-04-6 Molecular Formula: C6H3BrClNO2 Formula Weight: 236.45 Melting Point: 68-72° Beilstein Reference: 1950424
Formel: C₆H₃BrClNO₂
Molecular Weight: 236,45 g/mol
Schmelzpunkt: 68…72 °C
Dichte: 2,048 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00024320
CAS-Nummer: 41513-04-6
EINECS: 255-421-4