1-Brom-4-chlor-2-nitrobenzol
Lieferant: CHEMPUR
Achtung
RH01551.250 RH01551.1
CHMPRH01551.250EA 0 EUR
CHMPRH01551.250 MAYBRH01551.1
1-Brom-4-chlor-2-nitrobenzol
1-Brom-4-chlor-2-nitrobenzol
Formel: C₆H₃BrClNO₂
Schmelzpunkt: 70 °C
Dichte: 2,048 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00024320
CAS-Nummer: 41513-04-6
EINECS: 255-421-4