1-(2-Bromethoxy)-4-chlorbenzol 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Chlor-ω-bromphenetol, 4-Chlor-β-bromphenetol
379830050 379830250
ACRO379830050EA 154 EUR
ACRO379830050 ACRO379830250
1-(2-Bromethoxy)-4-chlorbenzol 99%
1-(2-Bromethoxy)-4-chlorbenzol
Formel: C₈H₈BrClO
Molecular Weight: 235,51 g/mol
Siedepunkt: 150…152 °C (18 mmHg)
Schmelzpunkt: 38…39 °C
Flammpunkt: 150 °C
MDL: MFCD00000617
CAS-Nummer: 2033-76-3
EINECS: 217-994-9
UN: 2811
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5570 to 1.5590 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %